Magnetfiltertrichter
Lieferant: Pall Laboratory
516-7590EA 309 EUR
516-7590 516-7597 516-7594 516-7593
Magnetfiltertrichter
Trichter Membranfiltertrichter
Polyphenylsulfon, autoklavierbar
  • Leckagefreie magnetische Dichtung ermöglicht Ein-Hand-Bedienung
  • Geeignet für Antischaummittel und viele andere Lösemittel
Für Membranfiltrationsverfahren bei Wasserproben.
Effektive Filtrationsfläche bei 150 und 300 ml: 9,6 cm²; bei 500 ml: 13,1 cm²
Ø×H gesamt: 150 ml: 76×178 mm; 300 ml: 76×229 mm; 500 ml: 89×196 mm
* mit Deckel