Sie suchten nach: Trichter
Trichter erleichtern das Umfüllen von Flüssigkeiten oder Pulvern in Behälter. Typischerweise mit breitem Trichterkörper, über den Substanzen durch einen schmalen Stiel gefüllt werden können, verhindern diese Geräte unerwünschtes Verschütten und halten den Arbeitsplatz sauber. Die Trichter sind in speziellen Ausführungen für bestimmte Laboranwendungen verfügbar. Viele Modelle sind mit Filterpapier oder einer Glasfritte zur Filtration kompatibel. Da sie jedes kleinkörnige oder flüssige Material hindurchbefördern können, sind Trichter unerlässliche Hilfsmittel für jeden Anwendungsbereich.
Trichter erleichtern das Umfüllen von Flüssigkeiten oder Pulvern in Behälter. Typischerweise mit breitem Trichterkörper, über den Substanzen durch einen schmalen Stiel gefüllt werden können, verhindern diese Geräte unerwünschtes Verschütten und halten den Arbeitsplatz sauber. Die Trichter sind in speziellen Ausführungen für bestimmte Laboranwendungen verfügbar. Viele Modelle sind mit Filterpapier oder einer Glasfritte zur Filtration kompatibel. Da sie jedes kleinkörnige oder flüssige Material hindurchbefördern können, sind Trichter unerlässliche Hilfsmittel für jeden Anwendungsbereich.
301  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"301"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PP, durchscheinend.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3, mit NS-PE-Stopfen.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3 mit NS-PE-Stopfen.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3.
Sale!
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3.
Artikel-Nr: (720-1999)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Einweg-Kunststoffkammer zur Zytozentrifugation von Urinproben, gynäkologischen und nicht-gynäkologischen Proben, wurde zur Durchführung eines Zellsusp...
VE: 1 * 600 ST
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas, mit NS-PE-Stopfen.
Lieferant: Sartorius
Beschreibung: Diese Filtereinheiten mit Trichter und Grundkörper aus PP und Membran aus Zellulosenitrat sind für den Nachweis und die Zählung von Mikroorganismen in...
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beschreibung: Probennahmegefäß und Filtrationseinheit in einem: Kein Umfüllen der Probe mehr vom Entnahmegefäß in den Einwegfilter, d. h. kein Kontaminationsrisiko....
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
Artikel-Nr: (532-0101)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PC mit PP-Stopfen, autoklavierbar.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: Tropftrichter, zylindrisch, mit Druckausgleich, mit: Glass key, DURAN® Borosilikatglas, Kapazität: 100 ml, Kern: 14/23 NS, Hülse: 14/23 NS, Teilung: 2 ml
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: b.safe Trichter mit Füllstandskontrolle sind aus ableitfähigem PE-EX und für den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten geeignet. Elektrisch leitfähige ...
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beschreibung: Bequeme und wirtschaftliche Wahl für Sterilitätstests im Isolator.
Sale!
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 301
no targeter for Bottom