Pinzetten für Deckgläser
Lieferant: Bochem
232-1915EA 8.9 EUR
232-1915
Pinzetten für Deckgläser
Pinzetten
Edelstahl. Selbstspannende Pinzetten, gebogene Enden.
  • Zum einfachen und sicheren Handling von Deckgläsern
  • Auch für weitere Laborutensilien wie z.B. Filterscheiben nutzbar
  • Leichte und einfache Reinigung