Pinzetten
Lieferant: S Murray & Co
232-0039EA 8.1 EUR
232-0039
Pinzetten
Pinzetten
Stahl, vernickelt.
  • Mit flachen, gebogenen Enden
  • Robust und leichtgängig
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit
  • Leicht und einfache Reinigung
Ideal für Deckgläser, Objektträger und Filterscheiben.