Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Lieferant: SciLabware
Quickfit®
201-8444EA 118.39 EUR
201-8444 201-8037 201-8036 201-8443 201-8432 201-8441 214-0048 201-8034 201-8430 BIBBFF2L/5S BIBBFF2L/4S 201-8439 201-8449 201-8448 201-8437 201-8447 201-8436 BIBBFF150/4S BIBBFF500/5S BIBBFF150/2S 214-0417 BIBBFF1L/5S
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Kolben Stehkolben
PYREX®, borosilicate glass, clear, with short neck.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Flat base allows use with hotplates. Labelling area.