Zellkulturkolben, Corning® Primaria™
Lieferant: Corning Life Sciences
Corning® Primaria™
734-0075EA 406.13 EUR
734-0075 734-0073 734-0076 734-0074
Zellkulturkolben, Corning® Primaria™
Kolben Zellkulturkolben
PS, für Gewebekulturen vorbehandelt, steril, apyrogen
Die komplexe Oberfläche der Corning® Primaria™ Produkte ist homogen und stabil und wird zur Verbesserung der Anhaftung und Differenzierung verschiedenster Zelltypen verwendet. Die Oberflächenchemie der Corning® Primaria™-Produkte wird mittels Elektronenspektroskopie zur chemischen Analyse (ESCA) überprüft.
  • Einzigartige, stickstoffhaltige Oberfläche für Gewebekulturen für verbesserte Anhaftung, Verbreitung und Wachstum vieler Primärzellen oder Zelllinien
  • Belüftungskappen mit hydrophober 0,2-µm-Membran
  • Optisch klar, erfordern keine spezielle Lagerung
  • Praktische Abziehfilmverpackungen
Die komplexe Oberfläche der Corning® Primaria™ Produkte ist homogen und stabil und wird zur Verbesserung der Anhaftung und Differenzierung verschiedenster Zelltypen verwendet. Die Oberflächenchemie der Corning® Primaria™-Produkte wird mittels Elektronenspektroskopie zur chemischen Analyse (ESCA) überprüft.
Hinweis: Wachstumsfläche und Volumen sind nominal