AcroPrep™ 24 Filtrationssystem
Lieferant: Pall Laboratory
516-7560EA 1320 EUR
PALL289000159
AcroPrep™ 24 Filtrationssystem
Macht das einzelne zeitaufwendige Verfahren mit Spritzenvorsatzfiltern durch ein gleichzeitiges sekundenschnelles Filtern von bis zu 24 Proben überflüssig. Ideal geeignet für die HPLC-Probenvorbereitung.
  • Zur Verwendung mit herkömmlichen Probenfläschchen 12×32 mm
  • Keine Kreuzkontamination; jedes 1,9 ml-Well wird einzeln versiegelt