Membranfilterscheiben, GN-6 Metricel® MCE
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Metricel®
516-7728EA 65.67 EUR
516-7728 514-4185 514-4182 514-4193 516-7927 514-4181 514-4179 514-4202 514-4178 516-7888 514-4175
Membranfilterscheiben, GN-6 Metricel® MCE
Filter Membranfilter
Die zertifizierte Membran aus hydrophilem Cellulosemischester für die mikrobiologische Analyse erfüllt bzw. übertrifft die regulatorischen Spezifikationen.
  • Das einzigartige Gitternetz unterstützt die Quantifizierung bakterieller Kolonien ohne Wachstumshemmung oder Anreicherung
  • Für die mikrobiologische Analyse mit der Membranfiltertechnik (MF-Technik) geeignet. Jede Verpackung enthält ein unterzeichnetes Zertifikat für Ihre Dokumentation
  • Zur Verwendung mit Nährmedien von Pall für starkes Wachstum und leichte Identifizierung von Verunreinigungen
Cellulosemischester ist das bewährteste Filtermaterial für die mikrobiologische Analyse und ermöglicht eine maximale Ausbeute an Mikroorganismen.
Anwendungen: Ideal für die Isolierung und Zählung der fäkalen und Gesamt-Coliformen, E. coli, fäkalen Streptokokken, Pilze und weiterer heterotropher Organismen.
Standards: Für die mikrobiologische Analyse von Trinkwasser, Abwasser, Prozesswasser und natürlichen Gewässern gemäß MF-Technik zertifiziert, wie in der 20. Ausgabe der „Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater“ und den „Microbiological Methods for Monitoring the Environment“, 600/8-78-017 der U.S. EPA beschrieben.