Pallflex® Filter
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Pallflex®
PALL7202DEA 80.21 EUR
PALL7202D PALLXQ250ETDS0150 516-7991 516-8013 516-8015 516-7992 516-8014 513-0034 516-7995 516-8008 513-0029 516-7985 513-0028 516-7996 513-0035
Pallflex® Filter
Filter Glasfaserfilter
Polyvalente Filter, für einen breiten Anwendungsbereich in der Luft-Kontrolle.
  • Geeignet für hohe Temperaturen
  • Ideal für Gas-Emissionstest in der Umweltkontrolle
Tissuquartz™: Reiner Quartz, ohne Bindemittel. Aerosol-Retention: 99,9 %
Fiberfilm™: Hitzebeständige Borosilikat-Glasfasern beschichtet mit Fluorkohlenstoff (TFE). Aerosol-Retention: 96,4 %
Emfab™: Glasgewebeverstärkte Mikrofasern aus Borosilikatglas mit PTFE gebunden. Aerosol-Retention: 99,95%
* nicht wärmebehandelt