Sie suchten nach: Qualitatives Filterpapier
129  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"129"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Sorte 402 und 302: Allgemeine Sorte für qualitative Aufgaben. Geeignet für die meisten Sulfide. Bestimmung des Gesamtfettgehalts in Milchproduk...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Mittelschnelles Zellulosefilterpapier mit hoher Nassfestigkeit. Dieses Papier ist genauso chemikalienbeständig wie Sorte 1573.
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: A prepleated filter used for many routine analytical applications in different industries (e.g., particle separation from food extracts or filtration ...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Filterpapier, qualitativ, Whatman™, Sorte 595, 125 mm
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Savings in time required to quadrant-fold circles to fit conical filter funnels in repetitive or multiple analyses.
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Whatman Grade 4 Qualitative Filter Papers are a standard grade, high flow rate filter paper. They are useful in qualitative analytical separations whe...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Diese Zellulosefilter werden in qualitativen Analyseverfahren zur Materialbestimmung und -identifizierung verwendet. Dickes Filterpapier mit hoher Lad...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Compared with quadrant-folded filters, Cytiva's Whatman Grade 2V pre-folded filter paper exposes extra surface area, which enables a higher loading ca...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Qualitative Filterpapiere der Klasse 1 von Whatman sind die am häufigsten verwendeten Filterpapiere für routinemäßige Laboranwendungen, qualitative an...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Schnelles Filterpapier mit hoher Nassfestigkeit. Hat eine sehr glatte Oberfläche, wodurch Präzipitate einfach abgeschabt oder abgewaschen werden könne...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Cytiva's Whatman Grade 113V creped filter paper, for use with a conical filter funnel, offers fast filtration and high loading capacity for analysis i...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: A thin paper with great wet strength and a very high flow rate. Frequently used in technical applications such as the filtration of viscous liquids an...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: A standard grade clarifying filter excellent for cloudy suspensions and for water and soil analysis.
Artikel-Nr: (WHAT10348903)
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Filter mat made from a mixture of cellulose and polyester. This mat is used for optically testing baby food (artificial milk) for textile fibers.
VE: 1 * 1.000 ST
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Whatman Grade 114V smooth filter paper from Cytiva is wet-strengthened for high mechanical stability. Grade 114V fluted filters are suitable for recov...
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Grained, with medium fast flow rate and medium retention. A universal filter paper, used for the filtration of extracts, oils, beer, syrups etc. Also ...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 129
no targeter for Bottom