Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (15)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
filterhalter
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/30/18945230.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
Sortieren nach:
Artikel-Nr: (511-0666)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Glass filter holder with stainless steel screen, 47 mm.
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  Pall Laboratory
Beschreibung:   Filterhalter, Inline, PC/Polysulfon, für Ø: 47 mm
Artikel-Nr: (514-4001)
Lieferant:  Pall Laboratory
Beschreibung:   Simplifies clean-up and degassing of mobile phase solvents and other solutions. The versatile design fits most HPLC bottles, flasks, and containers, a...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  Pall Laboratory
Beschreibung:   Macht das einzelne zeitaufwendige Verfahren mit Spritzenvorsatzfiltern durch ein gleichzeitiges sekundenschnelles Filtern von bis zu 24 Proben überflü...
Lieferant:  Pall Laboratory
Beschreibung:   Zur Partikelfiltration kleiner Volumina (10 bis 100 ml) unter Verwendung einer Spritze als Endfilter in Gasfiltrationssystemen.
VE:  1 * 6 ST
Lieferant:  Pall Laboratory
Beschreibung:   Acetal-Copolymer oder Edelstahl, PTFE-Dichtung. Wiederverwendbarer Filterhalter zur Filtration kleiner Volumina (1 bis 10 ml). Geeignet für die Filtra...
Artikel-Nr: (516-7607)
Lieferant:  Pall Laboratory
Beschreibung:   Druckfiltrationstrichter, Edelstahl, 200 ml, für Ø: 47 mm, Höhe: 164 mm
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  Pall Laboratory
Beschreibung:   Geeignet für die Filtration zahlreicher aggressiver Chemikalien, Lösemitteln, Zellkulturmedien, Augentropfen, Arzneimitteln, Vitaminen, Zusatzwasser, ...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 32
  1  2  3  4  Nächste