Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (16)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
Sie suchten nach:
Gesichtsschutz
35  Ergebnisse wurden gefunden
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/66/18709566.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  Bollé Safety
Beschreibung:   Gesichtsschutzschild mit herunterklappbarer Frontscheibe und verstellbarem Kopfband.
Lieferant:  UVEX
Beschreibung:   Leichte Gesichtsschutzschirme in robuster Kunststoffausführung und mit 1 mm starker Acetat-Schutzscheibe.
Lieferant:  UVEX
Beschreibung:   Polycarbonat-Visier mit uvex supravision excellence Beschichtungstechnologie: permanente beschlagfreie Beschichtung innen und außen, äußerst kratzfest...
Lieferant:  UVEX
Beschreibung:   Robuster Gesichtsschutzschirm mit integrierter Stirnabdeckung, farbloser Celluloseacetat-Scheibe und zusätzlicher Kopfschutzhaube aus stoßfestem PS.
Artikel-Nr: (111-1024)
Lieferant:  Bollé Safety
Beschreibung:   Dieser Gesichtsschutz mit PC-Scheibe bietet Schutz vor elektrischen Kurzschluss-Lichtbögen.
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (SCTS2014617)
Lieferant:  SCOTT SAFETY
Beschreibung:   F800 face shield made from translucent PC consists of a visor frame and the browguard. It has high levels of protection with a wide field of vision.
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (478-3180)
Lieferant:  AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
Beschreibung:   Protective visor, cryogenic, Protective visor, Klar
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  SCOTT SAFETY
Beschreibung:   Interchange™ ist eine umfassende Palette an Visieren und Trägern, die an Kopf und Helm angebracht werden können. Die komplette Reihe der Visierträger ...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 35
  1  2  3  4  5  Nächste