Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (37)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
Sie suchten nach:
Extraktionshülsen
16  Ergebnisse wurden gefunden
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/10/18945210.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Reine Zellulosebaumwolle. Für alle Arten von Extraktoren geeignet (Soxhlet, Büchi, Gerhardt und viele mehr).
Lieferant:  GE Healthcare - Whatman
Beschreibung:   Grade 603 standard cellulose extraction thimbles, made of high quality cellulose, are available in a range of sizes suitable for use in thimble holder...
Lieferant:  GE Healthcare - Whatman
Beschreibung:   GE’s Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extract...
Lieferant:  GE Healthcare - Whatman
Beschreibung:   GE’s Whatman 603G borosilicate glass fibre thimbles with inorganic binder are flexibly designed for use in a full range of commercially available Soxh...
Lieferant:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung:   DURAN®, Borosilicate glass.
Lieferant:  GE Healthcare - Whatman
Beschreibung:   GE’s Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollution ...
Artikel-Nr: (WHAT2811-308)
Lieferant:  GE Healthcare - Whatman
Beschreibung:   Standard glass microfibre thimbles
VE:  1 * 25 ST
Lieferant:  ROBU GLASFILTER
Beschreibung:   Borosilicate glass 3.3.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 16
  1  2  Nächste