Einweg-Gehörschutzstöpsel, Max®
Lieferant: Honeywell Safety
Max®
111-0140EA 60.2 EUR
111-0140 111-0394 111-0139
Einweg-Gehörschutzstöpsel, Max®
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, zur einmaligen Verwendung
Max® Gehörschutzstöpsel bieten guten Schutz bei einmaligem Gebrauch.
  • Bester Tragekomfort durch Glockenform
  • Optimierte Form bietet einfache Handhabung und sicheren Sitz im Ohr; verhindert ein Herausrutschen
  • Mit glatter, schmutzabweisender Außenhülle für verbesserte Hygiene
SNR: 37 dB
Standards: EN 352-2:2002