Diese Kapselgehörschützer der Clarity Serie erhöhen die Arbeitssicherheit indem Geräusche abgeblockt, gleichzeitig aber Sprache und Warnsignale natürlich und ohne Störungen wahrgenommen werden können. Die Ohrenschützer sorgen für eine gleichmäßige Dämpfung, die es ermöglicht, Sprachfrequenzen mit weniger Verzerrungen zu hören - und vermeidet die Isolation des Arbeiters und den übermäßigen Schutz bei der Arbeit.
Das Modell C1 verfügt über Kapseln mit niedrigem Profil, das Modell C2 ermöglicht mehrere Positionen mit mittelgroßen Kapseln und das Modell C3 besitzt ein breites Kapselprofil.
Durch die verformungsfreie, dielektrische Bauweise ist der Kapselgehörschützer ideal für den Einsatz in Umgebungen mit elektrischer Einwirkung.
Standards: EN 352-1, EN 352-3.