Sie suchten nach: Drogentests
Drogentests in verschiedenen Formen analysieren biologische Proben haargenau, um die Verwendung bestimmter Substanzen aufzudecken. Ob für die Untersuchung von Urin, Blut, Atem oder Speichel - diese mobilen Tests ermöglichen eine sofortige Untersuchung vor Ort. Die Geräte erkennen mehrere häufig verwendete Ausgangsstoffe oder deren Abbauprodukte gleichzeitig und liefern ähnlich schnelle und genaue Ergebnisse wie Labore, und das ohne übermäßige Kosten.  Sie haben die Wahl zwischen qualitativen, semiquantitativen oder quantitativen einstufigen Drogentests. Kits mit mehreren verschiedenen Testen sowie manipulationssichere Behälter zur Gewährleistung reiner Proben sind ebenfalls erhältlich.
Drogentests in verschiedenen Formen analysieren biologische Proben haargenau, um die Verwendung bestimmter Substanzen aufzudecken. Ob für die Untersuchung von Urin, Blut, Atem oder Speichel - diese mobilen Tests ermöglichen eine sofortige Untersuchung vor Ort. Die Geräte erkennen mehrere häufig verwendete Ausgangsstoffe oder deren Abbauprodukte gleichzeitig und liefern ähnlich schnelle und genaue Ergebnisse wie Labore, und das ohne übermäßige Kosten. Sie haben die Wahl zwischen qualitativen, semiquantitativen oder quantitativen einstufigen Drogentests. Kits mit mehreren verschiedenen Testen sowie manipulationssichere Behälter zur Gewährleistung reiner Proben sind ebenfalls erhältlich.
20  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (321761U)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Kit enthält Materialien für 40 Tests.
VE: 1 * 1 KIT
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Dieser Kit ermöglicht eine orientierende Überprüfung verdächtiger Proben auf verbotene Rauschgifte. Die Analysenmethode und die hierzu benötigten Reag...
Artikel-Nr: (720-1245)
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: Alkoholteststreifen, Speichel (0,02% - 0,30% BAC)
VE: 1 * 50 ST
Artikel-Nr: (SUREG1DSK2V2)
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: Diese Teststreifen bieten eine sehr effiziente und kostengünstige Möglichkeit, um synthetische Cannabinoide im Urin nachzuweisen. Synthetische Cannabi...
VE: 1 * 25 ST
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: Die Mehrfachkassette prüft bis zu 12 verschiedene Drogen gleichzeitig und ist sehr einfach zu handhaben. Die Urinprobe wird mit der im Kit mitgeliefer...
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: Single test cassettes are an effective way to screen for specific drugs in urine when a small urine sample is received. With high accuracy, ease of us...
Sale!
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: Single test strips are an efficient method for testing urine for specific drugs in urine. Simply dip the test strip into a urine sample and read at 3 ...
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: Mit diesen Multi-Drogentests können bis zu 12 Drogen gleichzeitig nachgewiesen werden.
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: Panels available for testing up to ten drugs. Ideal for pinpointing which drug is being abused. Specials also available depending on quantities, pleas...
Artikel-Nr: (SUREAMCAL)
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: After 500 uses the alcometer requires recalibration to ensure that the instrument is reading correctly. It is returned to manufacturer for this servic...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (SUREHA)
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: Hair is a medium designed to analyse drug abuse over a period of three months. As the hair grows it records all the drugs that are in the body. Hair i...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: All the features of a test strip with the added benefit of a sample well and pipette transfer, ideal for small volume samples.
Artikel-Nr: (SUREHAK)
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: This set contains all you need for preparing a hair sample.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: Der integrierte Becher vereint den Sammelbecher und Drogentest in einem effizienten und einfach anzuwendendem Produkt. Der integrierte Becher ist äuße...
Artikel-Nr: (SUREPLAB4DS24300)
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: Using the swab and buffer, this kit allows swabbing of suspect surfaces or powders to determine if they are amphetamines.
VE: 1 * 50 ST
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: The oral fluid twist test detects several drugs simultaneously. Simply collect the saliva with the swab, push down into the sample well and twist to s...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom