Kippautomaten
Lieferant: Witeg
613-8719EA 54.28 EUR
613-8719 613-8715 613-8716 613-8717 613-8718 613-8711 613-8712 613-8713 613-8714 613-8720 613-8721
Kippautomaten
Kippautomaten
Glas, mit Nromschliff-Kern.
  • Für wiederholtes Dispensieren des gleichen Volumens
  • Kann mit allen Flaschen mit Normschliff-Hülse NS 29/32 verwendet werden.