VWR®, Schalen, zum Verdampfen, flach
Lieferant: VWR
VWR®
216-0173EA 25 EUR
216-0173 216-0176 216-0177 216-0174 216-0175 216-0178
VWR®, Schalen, zum Verdampfen, flach
Schalen/Schüsseln/Töpfe Abdampfschalen
PTFE, mit Ausguss.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von –200 bis +280 °C
  • Besonders glatte Innenwände zur Vermeidung von Kontaminationen
Starkwandig, konische Form. Extrem robust.