PS, steril, mit Deckel. Vorgetestete und zertifizierte Kunststoffartikel für die in-vitro-Fertilisation (IVF), zuverlässig und benutzerfreundlich. Diese Schalen haben eine absolut flache, durchsichtige Oberfläche und ermöglichen so eine optimale Betrachtung und Manipulation von Eizelle und Embryo. Die Deckel ermöglichen eine aseptische Handhabung und konsistente Belüftung, um eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten.
- Nicht embryotoxisch, nicht pyrogen und nicht zytotoxisch
- Gewebekulturbehandelte, konsistente, hydrophile Oberfläche
- Mit Gammastrahlung sterilisiert
- Verpackt in Folienverpackung für Medizinprodukte
- Wiederverschließbarer Beutel
They have flat, optically clear surfaces for optimum manipulation and observation. Lids are designed for aseptic manipulation and consistent venting to maintain humidification. Sterilized by gamma irradiation. Nonembryotoxic (the lids of the Falcon IVF Products are not certified nonembryotoxic), nonpyrogenic, and noncytotoxic.
Bestellinformation: Dishes are supplied with lids and packaged in resealable bags.