Exsikkatoren, Typ MOBILEX, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
Mobilex
SCOT247856102EA 332.91 EUR
SCOT247856102 467-0059 467-0060 SCOT247855706
Exsikkatoren, Typ MOBILEX, DURAN®
Exsikkatoren Exsikkatoren, Glas
Aus klarem Borosilikatglas 3.3, Deckel mit Gewindeanschluss, Typ MOBILEX (GL 32), Hahn mit PTFE-Spindel.
  • Ideal für Vakuum- und Nicht-Vakuum-Anwendungen
  • Deckel im Lieferumfang enthalten
Bestellinformation: Die Platte ist nicht im Lieferumfang enthalten; bitte die passende Platte separat bestellen.