Entgasen Sie Flüssigkeiten im Labor oder Klassenzimmer schnell und einfach mit diesem kleinen Vakuumexsikkator aus Kunststoff. Diese starken, bruchsicheren Einheiten bieten trockene Lagerung und Schutz für empfindliche Produkte.
- Leichter und splittert nicht wie Glas
- Hält 24 Stunden lang ein volles Vakuum (760 mm Hg) bei Raumtemperatur
- Modelle mit weißem Polypropylenboden können Glühtiegel auf Minerit HD-Hochtemperatur-Keramik-Exsikkatorplatten tragen
- Modelle mit transparenter Unterseite aus Polycarbonat bieten eine bessere Sichtbarkeit aus mehreren Blickwinkeln
Diese Exsikkatoren verfügen über einen konischen Absperrhahn aus Polypropylen mit PTFE-Stopfen (467-4194), der Schläuche mit einem ID. von 6,35 bis 9,525 mm aufnimmt und ermöglicht einen kontrollierten Lufteintritt, wodurch unnötige Turbulenzen vermieden werden. Der O-Ring aus Neopren sorgt für eine dichte Versiegelung bis 0 °C, ohne dass Fett erforderlich ist.
Die flache Kuppel, die Oberseite aus klarem Polycarbonat und der große gerippte Knopf maximieren den Innenraum und bieten im Vergleich zu halbkugelförmigen Standardkuppeln ein um durchschnittlich 13 % größeres Innenvolumen.
Bestellinformation: Wird mit 3,2 mm dicker PP-Plate mit Bohrungen und einem Durchmesser von 3,2 mm für die Luftzirkulation geliefert.