Einwegküvetten
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
634-0677EA 13.1 EUR
634-0677 634-0675 634-0676 634-0678
Einwegküvetten
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Einwegküvetten aus optischem Polystyrol (PS) oder Polymethylmethacrylat (PMMA) zur Verwendung mit den meisten polaren Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen.
  • Minimale Schwankung der Extinktionswerte
  • Eingelassene Fenster, klarer und reiner optischer Pfad
  • Optimale Durchlässigkeit und reduziertes Kontaminationsrisiko
Ideal für Bestimmungen in Wasseranalysen, Chemie- und Life Science-Anwendungen.
Verpackung: Wiederverschließbar – Küvetten sind nach Kavitätenzahl sortiert.