Sie suchten nach: Küvetten
Küvetten mit verschiedensten Volumen sorgen für optimale Testergebnisse bei der Spektroskopie oder Elektroporation. Die Varianten aus Glas, Plastik oder Quarz, wahlweise als Einwegküvetten oder wiederverwendbar, lassen sich auf die jeweilige Probe abstimmen und liefern reproduzierbare Ergebnisse. Die Küvetten können rundum transparent, mit Aluminiumplatten versehen sein oder spezielle Seiten besitzen, die das Licht im gewünschten Pfad hindurchlassen. Kleine rechteckige oder zylindrische Küvetten machen die UV-Absorption oder Zelltransformationen leicht sichtbar. Passende Ausführungen für spezielle automatische Analysegeräte sind ebenfalls erhältlich.
Küvetten mit verschiedensten Volumen sorgen für optimale Testergebnisse bei der Spektroskopie oder Elektroporation. Die Varianten aus Glas, Plastik oder Quarz, wahlweise als Einwegküvetten oder wiederverwendbar, lassen sich auf die jeweilige Probe abstimmen und liefern reproduzierbare Ergebnisse. Die Küvetten können rundum transparent, mit Aluminiumplatten versehen sein oder spezielle Seiten besitzen, die das Licht im gewünschten Pfad hindurchlassen. Kleine rechteckige oder zylindrische Küvetten machen die UV-Absorption oder Zelltransformationen leicht sichtbar. Passende Ausführungen für spezielle automatische Analysegeräte sind ebenfalls erhältlich.
109  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"109"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Rectangular cuvette, Nova & Picco, Glas, Lichtweg: 50 mm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Einwegküvetten aus optischem Polystyrol (PS) oder Polymethylmethacrylat (PMMA) zur Verwendung mit den meisten polaren Lösungsmitteln, Säuren und alkal...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die Elektroporationsküvetten sind aus transparentem medizinisch reinem Polycarbonat gefertigt und mit allen im Handel erhältlichen Elektroporatoren ko...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Hochwertige Küvetten aus Quartz oder optischem Glas zur genauen spektrophotometrischen Analyse.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Küvette, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quarz, Lichtweg: 10 mm, Höhe: 15 mm, Volumen: 500 µl
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Rechteckige Küvette, VWR®, V-1200/UV-1600PC/UV-3100PC, Glas, Lichtweg: 20 mm
Sale!
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Küvette, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quarz, Lichtweg: 5 mm, Höhe: 15 mm
Sale!
Lieferant: VWR Peqlab
Beschreibung: Hochpräzisionsfertigung und strenge Qualitätskontrolle garantieren gleichbleibende konstante Elektroporationsbedingungen.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Standard Rechteck-Makroküvetten aus Spectrosil für ein genaues Ablesen.
Artikel-Nr: (634-1067)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Einweg-Makroküvetten, mit vier durchsichtigen Seiten.
VE: 1 * 100 ST
Lieferant: Brand
Beschreibung: Makro- oder Halbmikro-Standardküvetten für den Einmalgebrauch aus PS oder PMMA sind für kinetische Messungen erhältlich.
Lieferant: HELLMA
Beschreibung: Makroküvetten für hochpräzise analytische Techniken.
Lieferant: HELLMA
Beschreibung: Sealable cuvettes for measurements in the absence of air thanks to the airtight seal.
Lieferant: HELLMA
Beschreibung: Qualitativ hochwertige Küvetten aus Glas oder Quarzglas für spektralphotometrische On-line-Analysen.
Lieferant: HELLMA
Beschreibung: Rechteckige Küvetten mit vier polierten Fenstern und PTFE Deckel oder Stopfen.
Lieferant: HELLMA
Beschreibung: Qualitativ hochwertige Küvetten aus Glas oder Quarz für spektralphotometrische Online-Analysen.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 109
no targeter for Bottom