VWR®, Schmelztiegel, Edelstahl 304
Lieferant: VWR
VWR®
459-4502EA 24.4 EUR
459-4502 459-4503 459-4501
VWR®, Schmelztiegel, Edelstahl 304
Tiegel
Schmelztiegel aus Edelstahl 304.
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Reagenzien
  • Temperaturbeständig bis 800 °C
Without lid.