Kühlkissen
Lieferant: J.D. Honigberg International
216-7013EA 97 EUR
216-7013 216-7012 216-7011 216-7010
Kühlkissen
Kühlakkus
Mit Spezial-Gel gefüllte Kühlkissen aus starker, metallbeschichteter PE-Folie
  • Dauerhaft auslaufsicher und widerstandsfähig gegen Leckagen
  • Inhalt wird nach dem Auftauen wieder gelartig
  • Mehrfach verwendbar, nicht toxisch
These durable and convient ice packs are designed for many applications like cooling, shipping and cold storage.
  • Dauerhaft auslaufsicher und widerstandsfähig gegen Leckagen
  • Inhalt wird nach dem Auftauen wieder gelartig
  • Mehrfach verwendbar, nicht toxisch
Note: Those -23 °C formulation gel packs can be placed in an insulated container at temperatures between 21 and 23 °C to keep the materials at or below 0 °C for over 40 hours.