Dosen mit Schnapp- oder Schraubdeckel
Lieferant: Kartell
Kartell
216-2260EA 247 EUR
216-2260 216-2280
Dosen mit Schnapp- oder Schraubdeckel
Probenbehälter Universalbehälter
PP, durchscheinend oder PS, transparent mit PE-Deckel.
  • PP, mit sehr guter Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit (–10 bis +120 °C), autoklavierbar
  • PS, mit guter Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit (–10 bis +70 °C)
  • Beide Ausführung sind flüssigkeitsdicht, leicht und robust
Ideal zur Probennahme, -transport und -lagerung.