Sie suchten nach: Konzentratoren
Konzentratoren sind praktische Helfer zur Probenaufbereitung für einfachere Analysen in der Molekularbiologie und organischen Chemie. Indem sie DNA, RNA, Proteine und Nukleotide schonend behandeln, reduzieren Konzentratoren das Risiko einer Austrocknung der Proben, die die Analyse negativ beeinflussen könnte. Modelle mit Säulen oder automatischer Vakuumzentrifuge bieten zuverlässige Verfahren zur Reduktion von Lösemitteln, um gelöste Proben zu konzentrieren, und beschleunigen die Verdampfung und vollständige Extraktion. Säulen sind mit oder ohne Gradierung und in verschiedenen, für bestimmte Apparate passenden Normschliff-Größen erhältlich.
3 Ergebnisse wurden gefunden