VWR®, Verbindungen für GC Kapillaren
Lieferant: VWR
VWR®
548-0307EA 164 EUR
548-0307
VWR®, Verbindungen für GC Kapillaren
Fittings und Verbinder
Für eine präzise Verbindung von Kapillar-GC-Säulen mit einem Innen-Durchmesser von 0,2 bis 0,53 mm und einem Außendurchmesser von 0,3 bis 0,75 mm