Reinraum-Überschuhe, BioClean SafeStep NSO™
Lieferant: Nitritex
BioClean SafeStep™
113-2253EA 350 EUR
113-2253 113-2252
Reinraum-Überschuhe, BioClean SafeStep NSO™
Einweg-Kleidung
Diese Überziehschuhe sind aus einem PP-Vliesmaterial mit einer Elastomer-Beschichtung hergestellt. Sie werden unter Reinraumbedingungen hergestellt, um die Anforderungen an Betriebsbedingungen der ISO-Klasse 5 zu erfüllen.
  • Rutschfest
  • Geringe Partikelabgabe
  • Elastisch
Geeignet zur Verwendung in Umgebungen der Klasse 100 (ISO-Klasse 5/M 3.5).
Länge: 400 oder 455 mm
Höhe: 170 mm
Stärke: 0,14 mm
Dehnung: max. 120%
Verpackung: 100 Stück pro versiegeltem Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem Außenbeutel; vier Außenbeutel pro Karton (400 Stück).