Hygienemasken, PP
Lieferant: GM Equipment
113-0687EA 26.1 EUR
113-0687
Hygienemasken, PP
Masken Hygiene-Masken
3-lagige Maske aus PP-Vlies sorgt für absolute Sicherheit und hohen Atemkomfort.
  • Integrierter Nasenbügel
  • 3-lagig, hautverträgliches Material
  • Mikrobiologische Filtrationseffizienz: 99,5%
Gewicht: 4 g (113-0687); 2 g (113-0688)