Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Produktkategorie
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Kapuzen
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/02/18989402.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Haube besteht aus Quantus® Comfort, einem hochentwickelten Polyestergewebe (100% Polyester mit leitfähigem Garn in Kette und Schuss), welches sp...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese flache Haub wird aus dem Stoff Protect Xtra hergestellt, einer Weiterentwicklung des Stoffs Protect, und besteht aus 100% gewobenem Polyester mi...
Artikel-Nr: (113-8202)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   These poypropylene head and face covers are designed to protect users from potential environmental contaminations.
VE:  1 * 500 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese sterile Schutzhaube ist aus einem atmungsaktivem SMS-Material gefertigt. Die integrierte Gesichtsmaske besteht aus einem Gemisch aus heißluftgez...
VE:  1 * 125 ST
Lieferant:  3M
Beschreibung:   Ersatz-Schutzhaube, Versaflo™, S-605
Lieferant:  DuPont
Beschreibung:   Diese Kapuze besteht aus Tyvek®, einem Flash-Spun-Polyethylen hoher Dichte. Das Material ist luft- und wasserdampfdurchlässig, gleichzeitig aber bestä...
VE:  1 * 100 ST
Lieferant:  DuPont
Beschreibung:   Diese Hauben bestehen aus Tyvek®, einem Material aus Polyethylen hoher Dichte, das in einem patentierten Spinnverfahren hergestellt wird. Tyvek® biete...
VE:  1 * 100 ST
Lieferant:  SCOTT SAFETY
Beschreibung:   Diese Kapuzen helfen, die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers bei kalten und feuchten Witterungsbedingungen zu erhöhen, indem sie den ...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 30
  1  2  3  4  Nächste