Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (9)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
bartschuetzer
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/33/18944933.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Sortieren nach:
Artikel-Nr: (113-8254)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Angenehm zu tragender Bartschutz aus PP-Vlies. Für nicht-kritische Anwendungen.
VE:  1 * 100 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Der VWR Basic SPP Bartschutz wird aus robustem, leichtem und atmungsaktivem Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestim...
Artikel-Nr: (113-7920)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Bartschutz aus PP-Vlies. Für nicht-kritische Anwendungen.
VE:  1 * 1.000 ST
Artikel-Nr: (113-1580)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Bartschutz für allgemeine, nicht-kritische Anwendungen.
VE:  1 * 1.000 ST
Artikel-Nr: (HOIT110188)
Lieferant:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beschreibung:   This disposable beard cover is made from soft non woven PP.
VE:  1 * 1.000 ST
Lieferant:  Nitritex
Beschreibung:   Leichter Bartschutz aus Polypropylen-Vlies. Geeignet für die Verwendung in einer Vielzahl von Umgebungen.
VE:  1 * 1.000 ST
Artikel-Nr: (MAKA4561101)
Lieferant:  MUTEXIL
Beschreibung:   Beard cover made of non woven PP. Ideal for use in healthcare environments, hospitals and food processing industries.
VE:  1 * 100 ST
Artikel-Nr: (113-8337)
Lieferant:  KOLMI-HOPEN
Beschreibung:   Dieser Einweg-Bartschutz aus weißem PP bedeckt den unteren Teil des Gesichts. Er ist HACCP-zugelassen und daher ideal für den Einsatz in der Lebensmit...
VE:  1 * 100 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 10
  1  2  Nächste