Arbeitsschürzen, PU
Lieferant: Elbe-Werkstätten
113-3319EA 69.1 EUR
113-3319
Arbeitsschürzen, PU
Arbeitskleidung
Schürze aus stabilem PU schützt gegen die meisten organischen Säuren und Lösungsmittel. Die Nacken und Seitenbänder sind ebenfalls aus PU.
  • Leicht zu reinigen, waschbar bis +60 °C
  • Ösen und Bänder sind getrennt vom Hauptteil der Schürze eingeschweißt
Farbe: Weiß