Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (25)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Schürzen
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/07/18944907.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"46"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Schürze zum Einmalgebrauch besteht aus 65% LDPE und 35% LLDPE.
Lieferant:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beschreibung:   Strapazierfähige Schürze aus DUOTEX Material (100 % Polyestermaterial mit PVC-Beschichtung).
Lieferant:  DuPont
Beschreibung:   Als ideale Ergänzung zu Tychem® Schutzkleidung können diese Schürzen dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen.
Artikel-Nr: (113-0479)
Lieferant:  DuPont
Beschreibung:   Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann diese Schürze dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen.
VE:  1 * 100 ST
Lieferant:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beschreibung:   Water- and windproof apron made of Flexothane® Kleen, a fabric consisting of 100% polyamide knitting 6.6 with PU coating.
Lieferant:  DuPont
Beschreibung:   Diese Schürze bietet mit nur einer Lage Dreifach-Schutz vor Spritzern chemischer Flüssigkeiten, vor Stichflammen und vor Lichtbögen. Sie kombiniert de...
Lieferant:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beschreibung:   This apron is made from Duotex fabric (100% polyester with 100% PVC coating).
Artikel-Nr: (SIOE8007A6DT5/M46)
Lieferant:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beschreibung:   This apron is made of 100% polyester fabric with nitrile coating.
VE:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 46
  1  2  3  4  5  6  Nächste