Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Weithalsflaschen in klarem oder braunem Glas
Lieferant: GRAVIS
In klarem oder braunem Glas
  • Stopfen mit einer Auswahl an 3 Dichtungen: TRISEAL (ausgedehnte PE Schaumbeschichtung auf jeder Seite mit einem PE Belag), und AS (laminiertes Kork), (ungebleichte Pappe hergestellt aus Holzfasern und auf jeder Seite mit einem PE-Belag beschichtet) oder Butyl/PTFE
Bestellinformation: Flaschen werden ohne Stopfen geliefert (muss separat bestellt werden)
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Angemeldet bleiben?
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Glasflaschen, klar, ohne Stopfen
Kapazität Gewinde Ø-A Höhe Hals I-Ø VE Katalognummer Menge
100 38 50 89 28 72 215-3226
125 38 54 95 28 80 215-3227
250 48 64 119 38 42 215-3228
500 58 83 150 46 33 215-3229
60 38 45 76 28 72 215-3222
Braune Glasflaschen, ohne Stopfen
Kapazität Gewinde Ø-A Höhe Hals I-Ø VE Katalognummer Menge
1000 63 104 187 51 12 215-2596
125 38 54 95 28 68 215-2592
250 48 64 119 38 53 215-2799
500 58 83 150 46 28 215-3225
60 38 45 76 28 72 215-2602
Schraubverschluss-Stopfen
Bezeichnung Gewinde Farbe VE Katalognummer Menge
AS seal 48 Schwarz 100 215-3223
mit Butyl/PTFE-Dichtung 58 Schwarz 100 215-2378
mit Butyl/PTFE-Dichtung 38 Schwarz 100 215-2377
mit PTFE-Dichtung 0,5 mm dick 63 Schwarz 100 215-2380
mit TRISEAL 58 Schwarz 100 215-2595
mit TRISEAL 38 Schwarz 100 215-2707
mit TRISEAL 48 Schwarz 100 215-2594
mit WOODPULP-Dichtung 63 Schwarz 100 215-2379
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge