Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Schnellverschlüsse GLS 80® für Laborflaschen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
PP, blau
Mit Lippendichtung.
Temperaturbeständigkeit bis 140 °C, autoklavierbar
Anwenderfreundlich, die spezielle Gewindekonstruktion ermöglicht mit weniger als zwei Umdrehungen ein schnelles Öffnen und Schließen
PSU Verbindung, weiß
Mit PTFE-beschichteter Dichtung. Das verwendete Material ist eine spezielle Verbindung auf Polyacrylsulfon-Basis. Folglich sind die chemischen, thermischen und mechanischen Eigenschaften des Materials deutlich verbessert und an die Laboranforderungen angepasst. Die Dichtung, beidseitig mit PTFE beschichtet gewährleistet einen dichten Verschluss der Flasche.
Temperaturbeständig bis 180 °C, autoklavierbar
GLS 80® Flasche kann bereits mit einer Dreivierteldrehung geöffnet und geschlossen werden.
Ein passender PTFE-Ausgießring ist ebenfalls verfügbar, sodass eine saubere, tropfenfreie Verwendung möglich ist
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Gewinde Farbe Material VE Katalognummer Menge
Schnellverschlüsse, PP GLS 80 Blau PP 10 215-1788
Schnellverschlüsse, PSU GLS 80 Grau PSU-Verbindung 5 215-2292
Ausgießringe, PP GLS 80 Blau PP 10 215-2085
Ausgießringe, PSU GLS 80 Grau PSU-Verbindung 5 215-2293
Ersatz-Dichtscheibe GLS 80 PTFE 5 215-3999
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge