Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Schraubverschlüsse für Vierkantflaschen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
PP, rot oder blau
  • Standardverschlüsse, blau, mit Sprengring für Enghals- und Weithalsflaschen
  • Sicherheitsverschlüsse mit Ventil (Ventilkappe öffnet bei 0,1 bar Überdruck), für Enghalsflaschen
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit, flüssigkeitsdicht
Originalitätsverschlüsse für Enghals- und Weithals-Vierkantflaschen mit DIN-Gewinde.
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Gewinde Farbe Typ VE Katalognummer Menge
Standardverschluss für Enghals-Flaschen GL 32 H blau - 10 217-9200
Sicherheitsverschluss für Enghals-Flaschen GL 32 H rot - 10 217-9202
Standardverschluss für Weithals-Flaschen GL 32 K blau - 10 217-9204
Standardverschluss für Enghals-Flaschen GL 45 H blau Standardverschluss 10 217-9201
Sicherheitsverschluss für Enghals-Flaschen GL 45 H rot Sicherheitsverschluss 10 217-9203
Standardverschluss für Weithals-Flaschen GL 45 K blau Standardverschluss 10 217-9205
Standardverschluss für Weithals-Flaschen GL 54 K blau Standardverschluss 10 217-9206
Standardverschluss für Weithals-Flaschen GL 60 K blau Standardverschluss 10 217-9207
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge