Schlauchklemmen nach Kocher (Ochsner)
Lieferant: Karl Hammacher GmbH
231-0251EA 101 EUR
231-0251
Schlauchklemmen nach Kocher (Ochsner)
Klemmen Schlauchklemmen
Stainless steel, straight. Ideal for stopping or controlling liquid flow rates in tubing connections.
  • Very good thermal resistance, autoclavable
  • Corrosion-resistant
  • Antimagnetic