Sie suchten nach: Klemmen
Von der Regulierung von Gas- oder Flüssigkeitsströmen in Schläuchen bis hin zum wichtigsten Bauteil des Bunsenstativs - für ein kontrolliertes Umfeld stellen Klemmen wesentliche Bestandteile eines jeden Labors dar. Dank verschiedenster Konstruktionen, darunter Dreifingerklemmen, Stativmuffen, Tuchklemmen und Schraubklemmen, ist für jede Anwendung das passende Format erhältlich. Mit ihrer strapazierfähigen Oberfläche halten die justierbaren Klemmen selbst härtesten Versuchsbedingungen stand. Diese langlebigen Hilfsmittel sind in passenden Größen für spezielle Utensilien oder in flexibel anpassbaren Ausführungen erhältlich.
Von der Regulierung von Gas- oder Flüssigkeitsströmen in Schläuchen bis hin zum wichtigsten Bauteil des Bunsenstativs - für ein kontrolliertes Umfeld stellen Klemmen wesentliche Bestandteile eines jeden Labors dar. Dank verschiedenster Konstruktionen, darunter Dreifingerklemmen, Stativmuffen, Tuchklemmen und Schraubklemmen, ist für jede Anwendung das passende Format erhältlich. Mit ihrer strapazierfähigen Oberfläche halten die justierbaren Klemmen selbst härtesten Versuchsbedingungen stand. Diese langlebigen Hilfsmittel sind in passenden Größen für spezielle Utensilien oder in flexibel anpassbaren Ausführungen erhältlich.
301  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"301"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Stainless steel clamps for filling nozzles, with drip-free attachment to drums or to walls.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PTFE, mit Stahlfederkern. Sehr stabil, sicher und langlebig, einfache Handhabung.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Klemme, Klammern für Erlenmeyerkolben, Edelstahl, VWR®, Edelstahl, Für: 125 ml Kolben
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Zink, vernickelt oder Edelstahl, elektropoliert. Diese Schwenkklemmen können an Laborgestellen oder Stativstangen befestigt werden. Durch die Flügelmu...
Sale!
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Ideal zum sicheren Festklemmen von Rohren.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Wiederverwendbare weiße Acetal-Copolymerisat-Klemmen rosten und korrodieren nicht.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Torque control for consistent sealing of fittings.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: An easy solution to secure and route multiple tubing lines.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Collared clamp helps prevent unintentional opening.
Neuer Artikel bei VWR!
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Klemme, Flask clamps, stainless steel, Für: 6000 ml
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Klemme, Klemmen für Medienflaschen, Edelstahl, VWR®, Edelstahl, Für: Medienflaschen 500 ml
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Edelstahl. Benutzerfreundliche, robuste Klemmen.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Zur Verbindung von Stäben mit 12, 13 und 16 mm Durchmesser.
Artikel-Nr: (MFLX20001-00)
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Durable design handles higher working pressures.
VE: 1 * 1 ST
Zertifikate
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Laboral-Aluminiumlegierung
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Klemme, Autoklavierbare PVC-Kolbenklemme, 500 ml, Für: 500 ml Erlenmeyerkolben
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 301
no targeter for Bottom