NiChrome Ösen mit leichtem Aluminum ummanteltem Halteschaft. Combo-Loops sind nicht-kalibriert und in Größen von 2, 3, 4 oder 5 mm Innendurchmesser erhältlich. Sie sind sofort einsatzbereit. Wie normale NiChrome Ösen können Combo-Loops im Autoklaven oder über dem Bunsenbrenner sterilisiert werden. Am Ende des Gebrauchs kann die ganze Einheit zusammen entsorgt werden.
- Kombinierte Ösen mit Haltern
- Combo-Loop haben unterschiedliche Farben zur besseren Größenidentifizierung
- Durch die glatte, feine Oberfläche der Ösen wird das Verletzen der Agaroberfläche vermindert
Verpackung: 5 Combo-Loops pro Packung.