PS, steril.
- Farbkodierung zur einfachen Produkt-Identifikation
- Sechseckiger Ösenstiel verbessert den Griff, hilft bei der Ausrichtung und erleichtert das Verdünnen und Ausstreichen
- Gammasterilisiert
Der wiederverschließbare Beutel ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Ösen und kann beliebig oft geöffnet und wieder verschlossen werden, um die Produktintegrität zu gewährleisten. Die Ösen und Nadeln werden mit der Oberseite zuerst in den Beuteln platziert, um das Kontaminationsrisiko zu reduzieren. Der optionale Packungshalter erleichtert den Zugriff mit einer Hand, während die andere Hand frei bleibt, um Kulturplatten oder Röhrchen zu halten.
Lieferumfang: Jede Box mit Ösen enthält ein Kalibrierzertifikat.
Verpackung: 40 Ösen/Beutel (25 Beutel pro Packung).