VWR®, Inoculating Loops and Needles, Disposable
Lieferant: VWR
VWR®
612-9358EA 67.6 EUR
612-9358 612-9357 612-9356 612-9355 612-9354 612-9353 612-9352 612-9351
VWR®, Inoculating Loops and Needles, Disposable
Schaber Impfösen und Impfnadeln
PS, steril. Diese Impfösen ermöglichen eine gleichmäßige Benetzung und komplette Übertragung der Flüssigkeit. Sie sind in starrer oder flexibler Ausführung verfügbar. Glatte Kanten sorgen dafür, dass die Oberfläche des Mediums nicht beschädigt wird.
  • Gammabestrahlt
  • Farbcodiert
  • Sechseckiger Stiel für einfache Handhabung
Lieferumfang: Jede Packung wird mit einem Kalibrierzertifikat geliefert.