Zellkulturkammern, Nunc™ Cell Factory™ Systems mit Aktivem Gasflusssystem
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
734-1367EA 1570 EUR
734-1367 734-1339
Zellkulturkammern, Nunc™ Cell Factory™ Systems mit Aktivem Gasflusssystem
Bioreaktoren
PS, Steril. Für die industrielle Produktion von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern oder Pharmazeutika usw. Das patentierte Gasflusssystem gewährleistet eine kontrollierte Atmosphäre in den Kulturebenen durch eine gleichmäßige Verteilung der benutzerspezifischen Gasmischungen, die aktiv durch den vormontierten Filter gepumpt werden. Besonders Zellen, die Sauerstoff benötigen, und pH-empfindliche Zellen können von der kontrollierten Atmosphäre profitieren.
  • Gas wird gleichmäßig zwischen den Ebenen und in jeder einzelnen Ebene verteilt
  • Die Nunclon™∆-Oberflächenbehandlung ermöglicht exzellente Bedingungen für die Zellbindung und das Zellwachstum
  • Verfügbar mit 4, 10 und 40 Ebenen für eine problemlose Erweiterung
  • Geringes Kontaminationsrisiko
  • Kompatibel mit den vorhandenen Laborgeräten von Nunc™ für die manuelle und automatische Bearbeitung
Ebene L×B: 335×205 mm
Zubehörinformationen: *Starter-Set enthält: PC-Anschluss, Belüftungsfilter, weiße Filteradapterkappe, Verschlusskappen, Schlauchklemme und Silikonschläuche.