VWR®Safepak®, Sicherheits-Flaschentragebehälte
Lieferant: Avantor
VWR® SafEPAk®
332491DEA 94.7 EUR
332491D 332493F 332497J
VWR®Safepak®, Sicherheits-Flaschentragebehälte
Transportbehälter Flaschentragebehälter
HDPE.
  • Verschüttete Flüssigkeiten werden im Behälter zurückgehalten
  • Für die sichere Lagerung und den sicheren Transport von Chemikalien
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Diese Gefäße verhindern das Austreten eventuell verschütteter Chemikalien. Dank der transparenten Gefäßwände kann der Zustand und Inhalt des Innenbehälters ohne Öffnen begutachtet werden. Safepak® wurden zur Verwendung mit BDH Glasflaschen und Safebreak Flaschen entwickelt.