Sie suchten nach: Rechner
Überall dort, wo es auf exakte Ergebnisse ankommt, sind digitale Rechner unerlässliche Hilfsmittel. Modelle zum Platzieren auf dem Tisch oder im handlichen Taschenformat besitzen eine einfache Technologie sowie leicht ablesbare Displays für alle Benutzerniveaus. Die hocheffizienten Rechner liefern sofort Ergebnisse und können mehrere Ergebnisse zum leichten Vergleich speichern. Dank ihrer äußerst robusten Bauweise und der bei einigen Modellen mitgelieferten Schutzhülle sind die Instrumente besonders langlebig. Nutzen Sie diese digitalen Rechner für Grundrechenarten, Prozentrechnungen, metrische Umrechnungen oder komplizierte Statistik-Funktionen.
Überall dort, wo es auf exakte Ergebnisse ankommt, sind digitale Rechner unerlässliche Hilfsmittel. Modelle zum Platzieren auf dem Tisch oder im handlichen Taschenformat besitzen eine einfache Technologie sowie leicht ablesbare Displays für alle Benutzerniveaus. Die hocheffizienten Rechner liefern sofort Ergebnisse und können mehrere Ergebnisse zum leichten Vergleich speichern. Dank ihrer äußerst robusten Bauweise und der bei einigen Modellen mitgelieferten Schutzhülle sind die Instrumente besonders langlebig. Nutzen Sie diese digitalen Rechner für Grundrechenarten, Prozentrechnungen, metrische Umrechnungen oder komplizierte Statistik-Funktionen.
6  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (818-0066)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Stabiles ABS-Plastikgehäuse.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (818-0062)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Convenient pocket size calculator can handle 99% of all routine and other calculations in the laboratory. Provides immediate, exact results for a wide...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (818-0061)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Großer solarbetriebener Taschenrechner.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Merck
Beschreibung: Solar powered calculator with protective sliding case.
Artikel-Nr: (818-3420)
Lieferant: THEODOR KÍHLER BÜRO-EINRICHTUN
Beschreibung: Solarbetriebenes 12-stelliges, angewinkeltes LC-Display mit zusätzlicher Stütze, zur Verbesserung des Ablesewinkels.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (818-3410)
Lieferant: THEODOR KÍHLER BÜRO-EINRICHTUN
Beschreibung: Large keys and large screen very readable.
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom