Automatische Büretten, nach Pellet, mit Zwischensperrhahn, SILBERBRAND
Lieferant: Brand
SILBERBRAND
612-9917EA 269.7 EUR
612-9917
Automatische Büretten, nach Pellet, mit Zwischensperrhahn, SILBERBRAND
Büretten
Borosilikatglas 5.4, braun, Klasse B.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Short marks at major graduations, for 25 ml reduced distance between subdivision marks
  • Automatic zeroing and intermediate stopcock to recirculate residual liquid
25 ml: Fehlergrenze entspricht der Klasse B, DIN EN ISO 385.
50 ml: DIN EN ISO 385, Klasse B.
* Gesamthöhe inklusive der Vorratsflasche.
Lieferumfang: Wird mit 2-Liter-Vorratsflasche (Natronkalkglas) geliefert.