Büretten, nach Pellet, seitlicher Sperrhahn und Zwischensperrhahn, Schellbach
Lieferant: Hirschmann Laborgeräte
612-9935EA 372 EUR
612-9935 612-4101 612-4103 612-4098 612-4097 612-4100 612-4099 612-9930 612-9931 612-9932 612-9933 612-9934
Büretten, nach Pellet, seitlicher Sperrhahn und Zwischensperrhahn, Schellbach
Büretten
DURAN®, Klasse AS.
  • Kalibriert für höchste Präzision („Ex“), konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet), mit datierter Chargenkennung
  • Schellbachstreifen, Hauptpunkte-Ringteilung, blaue Graduierung
  • Automatische Nullpunkteinstellung, seitlicher Hahn mit Glasküken oder PTFE-Spindelhahn, Zwischenhahn mit Glas- oder PTFE-Küken
DIN EN ISO 385
Standards: DIN EN ISO 385