Sie suchten nach: Büretten
Eine Bürette ist ein Gerät, das vor allem in der quantitativen analytischen Chemie zum Einsatz kommt, um das Volumen von wässrigen Lösungen oder Gasen zu messen. Sie unterscheidet sich von der Pipette darin, dass die gelieferte Probenmenge variabel ist. Bei der Titration werden daher in der Regel graduierte Büretten verwendet. Bei der Messung von Flüssigkeiten verhindert der Absperrhahn am unteren Ende der Glasröhre das Auslaufen der Flüssigkeit. Bei Modellen für Gase befindet dieser sich oben. Zum noch genaueren Ablesen sind auch digitale Varianten erhältlich.
Eine Bürette ist ein Gerät, das vor allem in der quantitativen analytischen Chemie zum Einsatz kommt, um das Volumen von wässrigen Lösungen oder Gasen zu messen. Sie unterscheidet sich von der Pipette darin, dass die gelieferte Probenmenge variabel ist. Bei der Titration werden daher in der Regel graduierte Büretten verwendet. Bei der Messung von Flüssigkeiten verhindert der Absperrhahn am unteren Ende der Glasröhre das Auslaufen der Flüssigkeit. Bei Modellen für Gase befindet dieser sich oben. Zum noch genaueren Ablesen sind auch digitale Varianten erhältlich.
98  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"98"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3, Klasse AS.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3, Klasse AS.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3, Klasse AS.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3, Klasse AS.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3, Klasse AS.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3, Klasse B.
Sale!
Artikel-Nr: (613-7002)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: State-of-the art motor-operated burette with three calibrated pre-set speeds and accuracy with precision conforming to ISO 8655 standards.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: Borosilicate glass 3.3, class B.
Lieferant: Brand
Beschreibung: Variables Volumen.
Nachhaltige Verpackung
Umweltschonende Herstellung
Lieferant: Brand
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3, Klasse AS, DE-M Kennzeichnung.
Lieferant: Brand
Beschreibung: AR-GLAS®, Klasse B.
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: Die Titrierbürette mit Splitterschutz ist eine Schnellbetriebsbürette nach Dr. Schilling, mit Schellbachstreifen, automatischer Nullpunktabsaugung und...
Lieferant: Brand
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3, Klasse B.
Lieferant: Brand
Beschreibung: Borosilikatglas 5.4, braun, Klasse B.
Lieferant: Brand
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3, Klasse AS, DE-M gekennzeichnet.
Lieferant: Brand
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3, Klasse AS, DE-M gekennzeichnet.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 98
no targeter for Bottom