Sie suchten nach: Behälter zur Abfallentsorgung
25  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (212-1833)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Acrylbox eignet sich bestens für die einhändige Entsorgung von gebrauchten Pipettenspitzen. Das 10 mm dicke Acryl bietet Schutz vor Beta-St...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Wellpappe, mit PE-Beutel, Stärke: 50 µm.
Lieferant: ECONIX LTD
Beschreibung: Diese von den U.N. zugelassenen, papierbasierten Behälter bieten eine sichere und innovative Möglichkeit, alle Arten von Abfällen zu entsorgen.
Lieferant: ECONIX LTD
Beschreibung: Der 6-Liter-Bio-bin® wurde speziell für die sichere Aufbewahrung von serologischen Pipetten in Labors entwickelt.
Artikel-Nr: (MARO108000.00)
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
Beschreibung: This box is designed for the safe deposition of 'used' snap-off blade segments, blade ends, straight/hook/industrial cutter/deburring scalpel and hobb...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: CEMO GMBH
Beschreibung: These mobile boxes with its stable design enables clean and safe storage of hazardous solid goods belonging to packing groups II or III and is also ap...
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
Beschreibung: Die Box wird mit Abfallrutsche 736-0847 und 736-0846 verwendet.
Lieferant: TERRACYCLE
Beschreibung: Eine Zero Waste Box™ ist eine komplette und bequeme Lösung, die Lagerung, Versand und Recycling einer bestimmten Abfallart umfasst, die derzeit nicht ...
Abfallreduzierend Neuer Artikel bei VWR!
Lieferant: TERRACYCLE
Beschreibung: Eine Zero Waste Box™ ist eine komplette und bequeme Lösung, die Lagerung, Versand und Recycling einer bestimmten Abfallart umfasst, die derzeit nicht ...
Abfallreduzierend
Lieferant: TERRACYCLE
Beschreibung: Eine Zero Waste Box™ ist eine komplette und bequeme Lösung, die Lagerung, Versand und Recycling einer bestimmten Abfallart umfasst, die derzeit nicht ...
Abfallreduzierend
Lieferant: TERRACYCLE
Beschreibung: Eine Zero Waste Box™ ist eine komplette und bequeme Lösung, die Lagerung, Versand und Recycling einer bestimmten Abfallart umfasst, die derzeit nicht ...
Abfallreduzierend Neuer Artikel bei VWR!
Lieferant: TERRACYCLE
Beschreibung: Eine Zero Waste Box™ ist eine komplette und bequeme Lösung, die Lagerung, Versand und Recycling einer bestimmten Abfallart umfasst, die derzeit nicht ...
Abfallreduzierend
Lieferant: TERRACYCLE
Beschreibung: Eine Zero Waste Box™ ist eine komplette und bequeme Lösung, die Lagerung, Versand und Recycling einer bestimmten Abfallart umfasst, die derzeit nicht ...
Abfallreduzierend Neuer Artikel bei VWR!
Lieferant: TERRACYCLE
Beschreibung: Eine Zero Waste Box™ ist eine komplette und bequeme Lösung, die Lagerung, Versand und Recycling einer bestimmten Abfallart umfasst, die derzeit nicht ...
Abfallreduzierend Neuer Artikel bei VWR!
Lieferant: TERRACYCLE
Beschreibung: Eine Zero Waste Box™ ist eine komplette und bequeme Lösung, die Lagerung, Versand und Recycling einer bestimmten Abfallart umfasst, die derzeit nicht ...
Abfallreduzierend Neuer Artikel bei VWR!
Lieferant: TERRACYCLE
Beschreibung: Eine Zero Waste Box™ ist eine komplette und bequeme Lösung, die Lagerung, Versand und Recycling einer bestimmten Abfallart umfasst, die derzeit nicht ...
Abfallreduzierend Neuer Artikel bei VWR!
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom