VWR®, Gestell für Objektträgerkästen
Lieferant: VWR
VWR®
631-0742EA 525 EUR
631-0742
VWR®, Gestell für Objektträgerkästen
Objektträger-Kästen
Rack zum Vereinfachen der Sortierung und Lagerung von Objektträgerkästen.
  • Transparentes Acryl ermöglicht das Lesen der Etiketten auf den Objektträgerkästen
  • Kästen können reihen- oder säulenweise angeordnet werden
  • Zur Erstellung eines einfachen Kodiersystems nach Farbe
Mit rutschfesten Gummifüßen für einen sicheren Stand auf dem Labortisch und vorgebohrten Löchern zur Befestigung unterhalb von Schränken oder an Wänden.